Merck
COM448634415
Combi-Blocks, Inc.
2-Isobutoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-boronic acid, pinacol ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
345.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-isobutoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C16H23BF3NO3/c1-10(2)9-22-13-12(7-11(8-21-13)16(18,19)20)17-23-14(3,4)15(5,6)24-17/h7-8,10H,9H2,1-6H3
Clave InChI
XIGQSTXYSFRQSD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-6238
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-6238
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)