Merck
COM448632039
Combi-Blocks, Inc.
4-Cyano-2-fluoro-5-isobutoxy-1,3-phenyldiboronic acid pinacol ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
445.15
Número MDL:
Iupac Name
3-fluoro-6-isobutoxy-2,4-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C23H34B2FNO5/c1-14(2)13-28-17-11-16(24-29-20(3,4)21(5,6)30-24)19(26)18(15(17)12-27)25-31-22(7,8)23(9,10)32-25/h11,14H,13H2,1-10H3
Clave InChI
QXQCOEPFJNFWOG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PC-1069
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PC-1069
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)