Merck
COM448630877
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl 4-amino-4-cyanopiperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259.31
Número MDL:
Iupac Name
benzyl 4-amino-4-cyano-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H17N3O2/c15-11-14(16)6-8-17(9-7-14)13(18)19-10-12-4-2-1-3-5-12/h1-5H,6-10,16H2
Clave InChI
GRHDPIWPOMOSEM-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1409
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1409
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)