Merck
COM448630619
Combi-Blocks, Inc.
4-(4-Acetylpiperazinosulfonyl)bromobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
347.23
Número MDL:
Iupac Name
1-acetyl-4-[(4-bromophenyl)sulfonyl]piperazine
Inchi Code
1S/C12H15BrN2O3S/c1-10(16)14-6-8-15(9-7-14)19(17,18)12-4-2-11(13)3-5-12/h2-5H,6-9H2,1H3
Clave InChI
NBKDNKGVTSTVQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0954
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0954
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)