Merck
COM448630324
Combi-Blocks, Inc.
N-Ethyl-N-(4-methoxybenzyl)benzenesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
305.4
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-ethyl-N-(4-methoxybenzyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C16H19NO3S/c1-3-17(13-14-9-11-15(20-2)12-10-14)21(18,19)16-7-5-4-6-8-16/h4-12H,3,13H2,1-2H3
InChI key
FPJRJXFBGCSTSH-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0513
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0513
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)