Merck
COM448623145
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-(N-ethylmethanesulfonamido)benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2-[ethyl(methylsulfonyl)amino]benzoate
Inchi Code
1S/C11H15NO4S/c1-4-12(17(3,14)15)10-8-6-5-7-9(10)11(13)16-2/h5-8H,4H2,1-3H3
Clave InChI
CLROIUFAUJYHFY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1171
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1171
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)