Merck
COM448622974
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl N-[1-(methylcarbamoyl)ethyl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 1-methyl-2-(methylamino)-2-oxoethylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H18N2O3/c1-6(7(12)10-5)11-8(13)14-9(2,3)4/h6H,1-5H3,(H,10,12)(H,11,13)
Clave InChI
RZQVVXVADFHVDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0920
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0920
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)