Merck
COM448622964
Combi-Blocks, Inc.
3-Methoxypropyl Z-L-Alaninamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
294.35
Número MDL:
Iupac Name
benzyl (S)-(1-((3-methoxypropyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H22N2O4/c1-12(14(18)16-9-6-10-20-2)17-15(19)21-11-13-7-4-3-5-8-13/h3-5,7-8,12H,6,9-11H2,1-2H3,(H,16,18)(H,17,19)/t12-/m0/s1
Clave InChI
SAVSELWCSLOACS-LBPRGKRZSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0908
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0908
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)