Merck
COM448622647
Combi-Blocks, Inc.
3-(4-Carboxy-3-fluorophenyl)phenylacetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
274.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3'-(carboxymethyl)-3-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H11FO4/c16-13-8-11(4-5-12(13)15(19)20)10-3-1-2-9(6-10)7-14(17)18/h1-6,8H,7H2,(H,17,18)(H,19,20)
Clave InChI
NIODETGWERJTOA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0370
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0370
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)