Merck
COM448622592
Combi-Blocks, Inc.
[3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)phenyl]acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.27
Número MDL:
Iupac Name
(3'-fluoro-4'-methyl[1,1'-biphenyl]-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C15H13FO2/c1-10-5-6-13(9-14(10)16)12-4-2-3-11(7-12)8-15(17)18/h2-7,9H,8H2,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
VVLAWNDLVRTUDS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0279
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0279
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)