Merck
COM448622315
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-butyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.28
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 1-butyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H16N2O2/c1-3-4-7-15-9-14-11-6-5-10(8-12(11)15)13(16)17-2/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3
Clave InChI
CGNCAMUTIRSJPD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0440
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0440
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)