Merck
COM448621894
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 1-(4-fluorophenyl)imidazole-5-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.23
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 1-(4-fluorophenyl)-1H-imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H11FN2O2/c1-2-17-12(16)11-7-14-8-15(11)10-5-3-9(13)4-6-10/h3-8H,2H2,1H3
InChI key
MERHTWHWSLCXOB-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2088
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2088
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)