Merck
COM448621162
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-amino-4-(3-bromophenyl)thiazole-5-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
313.17
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-4-(3-bromophenyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9BrN2O2S/c1-16-10(15)9-8(14-11(13)17-9)6-3-2-4-7(12)5-6/h2-5H,1H3,(H2,13,14)
Clave InChI
NXKPBFWGNXNBSI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6986
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6986
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)