Merck
COM448621135
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-hydroxy-7,8-dimethylquinoline-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.25
Número MDL:
Iupac Name
methyl 7,8-dimethyl-4-oxo-1,4-dihydro-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H13NO3/c1-7-4-5-9-11(15)6-10(13(16)17-3)14-12(9)8(7)2/h4-6H,1-3H3,(H,14,15)
Clave InChI
UFHWJOTXZOPDAV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6949
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6949
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)