COM448620531
Combi-Blocks, Inc.
5-(Pyrrolidin-1-yl)pyridin-2-amine
About This Item
Iupac Name
5-(1-pyrrolidinyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C9H13N3/c10-9-4-3-8(7-11-9)12-5-1-2-6-12/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H2,10,11)
Clave InChI
JPBRHMIVZVUWCZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4274
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)