COM448620491
Combi-Blocks, Inc.
2-Methoxy-3-(2-methoxyethoxy)pyridine
About This Item
Iupac Name
2-methoxy-3-(2-methoxyethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C9H13NO3/c1-11-6-7-13-8-4-3-5-10-9(8)12-2/h3-5H,6-7H2,1-2H3
Clave InChI
SJOPCBLPDXZLHJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4223
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4223
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)