Merck
COM448620222
Combi-Blocks, Inc.
N-Cyclopropyl-N-methylformamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
99.13
Número MDL:
Iupac Name
cyclopropyl(methyl)formamide
Inchi Code
1S/C5H9NO/c1-6(4-7)5-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3
Clave InChI
FFFAPZFZGCQOAY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3888
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3888
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)