COM448619428
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 8-bromo-4,6-dichloroquinoline-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 8-bromo-4,6-dichloro-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H6BrCl2NO2/c1-17-11(16)9-4-8(14)6-2-5(13)3-7(12)10(6)15-9/h2-4H,1H3
Clave InChI
HDOJSGQAIMDZMA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2541
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)