Merck
COM448619154
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.07
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6BrN3O/c1-14-7-2-3-13-8(10)5-12-9(13)6(7)4-11/h2-3,5H,1H3
Clave InChI
FWOYBZCRIUHVID-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2086
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2086
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)