COM448618925
Combi-Blocks, Inc.
1-Isopentyl-1H-pyrazole-5-boronic acid, pinacol ester
About This Item
Iupac Name
1-isopentyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C14H25BN2O2/c1-11(2)8-10-17-12(7-9-16-17)15-18-13(3,4)14(5,6)19-15/h7,9,11H,8,10H2,1-6H3
Clave InChI
GUIPYLOXXJTKQD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FM-3986
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)