Merck
COM448618325
Combi-Blocks, Inc.
3-(4-Cyanophenylmethoxy)phenylboronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.07
Número MDL:
Iupac Name
3-[(4-cyanobenzyl)oxy]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C14H12BNO3/c16-9-11-4-6-12(7-5-11)10-19-14-3-1-2-13(8-14)15(17)18/h1-8,17-18H,10H2
Clave InChI
NWEBJLANUDYFMY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-4016
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-4016
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)