Merck
COM448618187
Combi-Blocks, Inc.
2-(1-BOC-Pyrrolidin-3-yloxy)pyrimidine-5-boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
309.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-{[1-(tert-butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinyl]oxy}-5-pyrimidinylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H20BN3O5/c1-13(2,3)22-12(18)17-5-4-10(8-17)21-11-15-6-9(7-16-11)14(19)20/h6-7,10,19-20H,4-5,8H2,1-3H3
Clave InChI
AITHNJSHQLUWRP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-2168
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-2168
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)