COM448617978
Combi-Blocks, Inc.
2,6-Dimethoxy-4-formylphenylboronic acid
About This Item
Iupac Name
4-formyl-2,6-dimethoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BO5/c1-14-7-3-6(5-11)4-8(15-2)9(7)10(12)13/h3-5,12-13H,1-2H3
Clave InChI
SNAHFCPYLSJIAT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-1091
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)