Merck
COM448617500
Combi-Blocks, Inc.
N-t-Butyl 4-bromonaphthamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
306.2
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-N-(tert-butyl)-1-naphthamide
Inchi Code
1S/C15H16BrNO/c1-15(2,3)17-14(18)12-8-9-13(16)11-7-5-4-6-10(11)12/h4-9H,1-3H3,(H,17,18)
Clave InChI
ZXJPHSBFWIQERU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5253
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5253
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)