Merck
COM448617408
Combi-Blocks, Inc.
3-Butoxy-4-chlorobenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.68
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-butoxy-4-chlorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H13ClO3/c1-2-3-6-15-10-7-8(11(13)14)4-5-9(10)12/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
VRKIJXYNWBDRJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5116
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5116
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)