Merck
COM448617335
Combi-Blocks, Inc.
Butyl 4-bromo-2-ethoxybenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
300.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-N-butyl-2-ethoxybenzamide
Inchi Code
1S/C13H18BrNO2/c1-3-5-8-15-13(16)11-7-6-10(14)9-12(11)17-4-2/h6-7,9H,3-5,8H2,1-2H3,(H,15,16)
Clave InChI
BHCHGZFZZXIKAV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5027
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5027
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)