Merck
COM448617201
Combi-Blocks, Inc.
3'-(Dimethylamino)biphenyl-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.29
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3'-(dimethylamino)[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H15NO2/c1-16(2)14-8-4-6-12(10-14)11-5-3-7-13(9-11)15(17)18/h3-10H,1-2H3,(H,17,18)
Clave InChI
IGKUVSHRCBIVKZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4883
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4883
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)