Merck
COM448615512
Combi-Blocks, Inc.
5-(Dimethoxymethyl)pyridine-3-boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197
Número MDL:
Iupac Name
5-(dimethoxymethyl)-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H12BNO4/c1-13-8(14-2)6-3-7(9(11)12)5-10-4-6/h3-5,8,11-12H,1-2H3
Clave InChI
FBNACDCFMQPHKW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-6429
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-6429
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)