COM448615313
Combi-Blocks, Inc.
2-Chloro-6-(methoxycarbonyl)pyridine-4-boronic acid
About This Item
Iupac Name
(2-chloro-6-(methoxycarbonyl)pyridin-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BClNO4/c1-14-7(11)5-2-4(8(12)13)3-6(9)10-5/h2-3,12-13H,1H3
Clave InChI
PYPCHEPNKZCWDM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-5853
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)