Merck
COM448613100
Combi-Blocks, Inc.
(6-Fluoro-1-methyl-1,3-benzodiazol-5-yl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.97
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(6-fluoro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BFN2O2/c1-12-4-11-7-2-5(9(13)14)6(10)3-8(7)12/h2-4,13-14H,1H3
Inchi Key
GVUQQOCHHRPIMT-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0369
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0369
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)