COM448611997
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-5-fluoro-1-N-propylbenzene-1,2-diamine
About This Item
Iupac Name
4-bromo-5-fluoro-N~1~-propyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C9H12BrFN2/c1-2-3-13-9-5-7(11)6(10)4-8(9)12/h4-5,13H,2-3,12H2,1H3
Clave InChI
SQTCKJRXOBMJSZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-2657
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)