Merck
CIAH99C5B8E8
ChemScene LLC (Preferred Partner)
7-Bromo-4-methoxy-1-benzofuran
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.06
Número MDL:
Iupac Name
7-bromo-4-methoxy-1-benzofuran
Inchi Code
1S/C9H7BrO2/c1-11-8-3-2-7(10)9-6(8)4-5-12-9/h2-5H,1H3
Clave InChI
FJVOAENFWKIPLC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/286836-01-9.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0239383.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)