Merck
CIAH996D381E
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Chlorothiophene-2-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.1
Número MDL:
bp
302.2+-27.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
3-chlorothiophene-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H2Cl2O2S2/c5-3-1-2-9-4(3)10(6,7)8/h1-2H
Clave InChI
UCQWIDZBMUWIKV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C, sealed storage, away from moisture
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/633305-21-2.html
Boiling point
302.2+-27.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)