CIAH9917D2A6
ChemScene LLC (Preferred Partner)
6-Iodo-2-methylbenzo[d]thiazole
About This Item
mp
134 C
Iupac Name
6-iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C8H6INS/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)11-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
YVXGKAZJAUWMPM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0524528.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)