Merck
CIAH99179AF1
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Methoxy-3-methylbenzofuran-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.2
Número MDL:
Iupac Name
5-methoxy-3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H10O4/c1-6-8-5-7(14-2)3-4-9(8)15-10(6)11(12)13/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
BKOHXOOAJNTFCM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/81718-77-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0062564.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)