Merck
CIAH98D1F186
ChemScene LLC (Preferred Partner)
O-(2-(trifluoromethyl)benzyl)hydroxylamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.61
Número MDL:
mp
135-140 C
Iupac Name
1-[(aminooxy)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8F3NO.ClH/c9-8(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-13-12;/h1-4H,5,12H2;1H
Clave InChI
SWWNCDJXXYTTSY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at room temperature, keep dry and cool
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/215599-92-1.html
Melting Point
135-140 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0449587.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)