Merck
CIAH98D1EACC
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-(2-Chloro-4-methoxyphenyl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.62
Número MDL:
mp
N/A
Iupac Name
1-(2-chloro-4-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9ClO2/c1-6(11)8-4-3-7(12-2)5-9(8)10/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
CPHAKIQSOMATHD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid-Liquid Mixture
Product Link
https://www.chemscene.com/41068-36-4.html
Melting Point
N/A
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0186222.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)