Merck
CIAH98D1DF7B
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(2R,3R,4R,5R)-5-(2-Amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-2-[(4-chlorobenzoyloxy)methyl]-4-fluoro-4-methyloxolan-3-yl 4-chlorobenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
594.81
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
759.4+-70.0 C at 760 mmHg
mp
171-176 C
Iupac Name
(2R,4R,5R)-5-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-2-(((4-chlorobenzoyl)oxy)methyl)-4-fluoro-4-methyltetrahydrofuran-3-yl 4-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C25H19Cl3FN5O5/c1-25(29)18(39-22(36)13-4-8-15(27)9-5-13)16(10-37-21(35)12-2-6-14(26)7-3-12)38-23(25)34-11-31-17-19(28)32-24(30)33-20(17)34/h2-9,11,16,18,23H,10H2,1H3,(H2,30,32,33)/t16-,18?,23-,25-/m1/s1
Clave InChI
CWRGPCWFCOZJTQ-BQNKMIFQSA-N
temp. de almacenamiento
-20C, sealed storage, away from moisture and light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1294481-82-5.html
Boiling point
759.4+-70.0 C at 760 mmHg
Melting Point
171-176 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0053475.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)