Merck
CIAH98ABF97C
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-((Difluoromethyl)sulfonyl)propan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.64
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-((difluoromethyl)sulfonyl)propan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9F2NO2S.ClH/c5-4(6)10(8,9)3-1-2-7;/h4H,1-3,7H2;1H
Clave InChI
ZIRWEQVKXJAKCU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C, protect from light
Salt Data
Hydrochloride
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/2490400-70-7.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0531488.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)