Merck
CIAH98ABF31D
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl 4-amino-2,3-difluorobenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.15
Número MDL:
mp
136-140 C
Iupac Name
methyl 4-amino-2,3-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7F2NO2/c1-13-8(12)4-2-3-5(11)7(10)6(4)9/h2-3H,11H2,1H3
Clave InChI
MMVSLKNBOJAPEC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/886497-08-1.html
Melting Point
136-140 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0038892.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)