Merck
CIAH98850274
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2,4-Dibromobenzo[d]thiazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
292.98
Número MDL:
bp
352.5+-34.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
2,4-dibromo-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C7H3Br2NS/c8-4-2-1-3-5-6(4)10-7(9)11-5/h1-3H
Clave InChI
AZOZOHCZAFSZIG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/887589-19-7.html
Boiling point
352.5+-34.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0529169.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)