CIAH9884F69C
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1,3-Di-tert-butyl-1,3,2-diazaphospholidine 2-oxide
About This Item
mp
82 C
Iupac Name
1,3-ditert-butyl-1,3,2-diazaphospholidine 2-oxide
Inchi Code
1S/C10H23N2OP/c1-9(2,3)11-7-8-12(14(11)13)10(4,5)6/h14H,7-8H2,1-6H3
Clave InChI
NWPICSWRPYISGA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0095846.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)