CIAH987F4461
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-(3-Bromo-5-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1-(3-bromo-5-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8BrFO2/c11-7-3-6(4-8(12)5-7)10(1-2-10)9(13)14/h3-5H,1-2H2,(H,13,14)
Clave InChI
SAGGTUFHVPMZII-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0433442.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)