Merck
CIAH987F42D3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Benzyl (2,2-dimethoxyethyl)(methyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.3
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
344.4+-42.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
benzyl (2,2-dimethoxyethyl)(methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H19NO4/c1-14(9-12(16-2)17-3)13(15)18-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3
Clave InChI
HEBMMQSGJYUMAK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/1355573-66-8.html
Boiling point
344.4+-42.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0369811.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)