CIAH987F422E
ChemScene LLC (Preferred Partner)
6-Chloroisoquinolin-1-amine
About This Item
Iupac Name
6-chloro-1-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7ClN2/c10-7-1-2-8-6(5-7)3-4-12-9(8)11/h1-5H,(H2,11,12)
Clave InChI
XTKBXXNAQGTFDN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0335647.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)