CIAH987F40DE
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2,4,4-Trimethyl-3-oxopentanenitrile
About This Item
Iupac Name
2,4,4-trimethyl-3-oxopentanenitrile
Inchi Code
1S/C8H13NO/c1-6(5-9)7(10)8(2,3)4/h6H,1-4H3
Clave InChI
YZYCNKBQLMRDMT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0259387.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)