Merck
CIAH987F3EE3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
6,7-Dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
124.14
Número MDL:
bp
241.3+-9.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazine
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-4-8-6(9-5-1)2-3-7-8/h2-3H,1,4-5H2
Clave InChI
IASRYLKZYZPWRV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1383675-84-0.html
Boiling point
241.3+-9.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0203953.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)