Merck
CIAH987EDD2E
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(5-Bromobenzo[d]thiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
279.59
Número MDL:
Iupac Name
(5-bromobenzo[d]thiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7BrN2S.ClH/c9-5-1-2-7-6(3-5)11-8(4-10)12-7;/h1-3H,4,10H2;1H
Clave InChI
AZRJEOGMXNTZOF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C, protect from light
Salt Data
Hydrochloride
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/2138191-03-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0434642.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)