Merck
CIAH987ED223
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.13
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C8H5F4NO2/c1-15-7(14)4-2-5(9)6(13-3-4)8(10,11)12/h2-3H,1H3
Clave InChI
XVMWJNLIVAVWME-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.chemscene.com/1804053-00-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)