Merck
CIAH987ED18A
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(R)-(6,6-Dimethylmorpholin-2-yl)methanol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.66
Número MDL:
Iupac Name
[(2R)-6,6-dimethyl-2-morpholinyl]methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2)5-8-3-6(4-9)10-7;/h6,8-9H,3-5H2,1-2H3;1H/t6-;/m1./s1
Clave InChI
JIPQEJGQWAORNN-FYZOBXCZSA-N
temp. de almacenamiento
Store at room temperature
Salt Data
Hydrochloride
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1416444-88-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0129999.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)